Merck
ADVH303BC585
AChemBlock
tert-butyl ((1S,5R)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1S,5R)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-1-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-10-4-7(10)5-11-6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,10-/m1/s1
Clave InChI
IJHTZGBRXSYOMG-GMSGAONNSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q63984-tert-butyl-1s-5r-3-azabicyclo-3-1-0-hexan-1-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl ((1s,5r)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl)carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q63984-tert-butyl-1s-5r-3-azabicyclo-3-1-0-hexan-1-yl-carbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)