Merck
ADVH303BBCA5
AChemBlock
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H17BrN2OSi/c1-14(2,3)7-6-13-8-12-5-4-9(10)11-12/h4-5H,6-8H2,1-3H3
Clave InChI
HBSWBKHBLDVHRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q61862-3-bromo-1-2-trimethylsilyl-ethoxy-methyl-1h-pyrazole.html
Synonym
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1h-pyrazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q61862-3-bromo-1-2-trimethylsilyl-ethoxy-methyl-1h-pyrazole.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)