Merck
ADVH303BA11D
AChemBlock
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-5-11-3-2-7(9)4-8(11)10-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
WUWNXFKNYAWAAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q54995-7-bromo-2-methylimidazo-1-2-a-pyridine.html
Synonym
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q54995-7-bromo-2-methylimidazo-1-2-a-pyridine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)