Merck
ADVH1F1C640A
AChemBlock
cis-3-(dimethylamino)cyclobutan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(dimethylamino)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7(2)5-3-6(8)4-5/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
Clave InChI
ONAWMBIBGQABHD-OLQVQODUSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44896-cis-3-dimethylamino-cyclobutan-1-ol.html
Synonym
(1s,3s)-3-(dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44896-cis-3-dimethylamino-cyclobutan-1-ol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)