ADVH14DBE2C5
AChemBlock
4-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-3-2-6-7(9)4-10-5-8(6)11/h2-5H,1H3
Clave InChI
MDDCUEWRLKTNMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48094-4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)