ADVH14DBDE98
AChemBlock
cis-2-Benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
(1R,2S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c15-12(16)10-6-7-11(10)14-13(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-,11+/m1/s1
Clave InChI
ZNRUEEQIUVKKBL-MNOVXSKESA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44602-cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)