ADVH14DBD677
AChemBlock
(4-ethylcyclohexyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(4-ethylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h8-10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
YSQZCEWPPUAANL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49749-4-ethylcyclohexyl-methanol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)