Merck
ADVH14DBCE40
AChemBlock
Fmoc-5-cyano-L-tryptophan
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
451.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2S)-3-(5-cyano-1H-indol-3-yl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Inchi Code
1S/C27H21N3O4/c28-13-16-9-10-24-22(11-16)17(14-29-24)12-25(26(31)32)30-27(33)34-15-23-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)23/h1-11,14,23,25,29H,12,15H2,(H,30,33)(H,31,32)/t25-/m0/s1
Clave InChI
CDZLLUUXBGXERH-VWLOTQADSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p39578-fmoc-5-cyano-l-tryptophan.html
Synonym
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(5-cyano-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39578-fmoc-5-cyano-l-tryptophan.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)