ADVH14DBC0FF
AChemBlock
1-Boc-4-(4-bromobutyl)-piperidine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromobutyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H26BrNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-10-7-12(8-11-16)6-4-5-9-15/h12H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
VRSNDRCACPSZIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41299-1-boc-4-4-bromobutyl-piperidine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)