ADVH14DBB723
AChemBlock
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(2S)-amino(3-fluorophenyl)ethanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clave InChI
LVYBCZIDQKJNFP-ZETCQYMHSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p40985-s-2-amino-2-3-fluorophenyl-acetic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)