Merck
ADVH0430B5B7
AChemBlock
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)8-3-6(10)2-7-4-11-5-12(7)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
NDVBYCSLGUSGKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
Synonym
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)