Merck
ADVH0430AD0A
AChemBlock
6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-chloro-4-phenyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2/c12-10-6-9(7-11(13)14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,13,14)
Clave InChI
DEVDQGZCCYZPFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o30903-6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine.html
Synonym
6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o30903-6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)