Merck
ADV947323772
AChemBlock
(R)-Methyl 4-((3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)-10,13-dimethyl-7-oxo-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
518.85
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl (R)-4-((3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-10,13-dimethyl-7-oxohexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate
Inchi Code
1S/C31H54O4Si/c1-20(10-13-27(33)34-7)23-11-12-24-28-25(15-17-31(23,24)6)30(5)16-14-22(18-21(30)19-26(28)32)35-36(8,9)29(2,3)4/h20-25,28H,10-19H2,1-9H3/t20-,21+,22-,23-,24+,25+,28+,30+,31-/m1/s1
Clave InChI
NMIFFCWRXGCURO-RTCYBROUSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m23532-r-methyl-4-3r-5s-8r-9s-10s-13r-14s-17r-3-tert-butyldimethylsilyloxy-10-13-dimethyl-7-oxo-hexadecahydro-1h-cyclopenta-a-phenanthren-17-yl-pentanoate.html
Synonym
methyl (R)-4-((3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-10,13-dimethyl-7-oxohexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23532-r-methyl-4-3r-5s-8r-9s-10s-13r-14s-17r-3-tert-butyldimethylsilyloxy-10-13-dimethyl-7-oxo-hexadecahydro-1h-cyclopenta-a-phenanthren-17-yl-pentanoate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)