Merck
ADV947322964
AChemBlock
3-(4-Isobutoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-isobutoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-10(2)9-16-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(14)15/h3-4,6-7,10H,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
IGHBTTFLXCRBGF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23187-3-4-isobutoxyphenyl-propanoic-acid.html
Synonym
3-(4-isobutoxyphenyl)propanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23187-3-4-isobutoxyphenyl-propanoic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)