Merck
ADV638392766
AChemBlock
N-(pyrrolidin-3-yl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(3-pyrrolidinyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c1-10(8,9)7-5-2-3-6-4-5;/h5-7H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
XGRUMZMLFKHAFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l20611-n-pyrrolidin-3-yl-methanesulfonamide-hydrochloride.html
Synonym
n-(pyrrolidin-3-yl)methanesulfonamide hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l20611-n-pyrrolidin-3-yl-methanesulfonamide-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)