Merck
ADV638391636
AChemBlock
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-9(14)6-12(4,5)8-13/h9,14H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
FFWSNKPDUUDKOO-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18347-tert-butyl-r-5-hydroxy-3-3-dimethylpiperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18347-tert-butyl-r-5-hydroxy-3-3-dimethylpiperidine-1-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)