Merck
ADV638391009
AChemBlock
1-[(diphenylmethylidene)amino]cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
Número MDL:
Iupac Name
1-[(diphenylmethylene)amino]cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C17H14N2/c18-13-17(11-12-17)19-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
HRIPVXSRVSVPPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14754-1-diphenylmethylidene-amino-cyclopropane-1-carbonitrile.html
Synonym
1-((diphenylmethylene)amino)cyclopropane-1-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14754-1-diphenylmethylidene-amino-cyclopropane-1-carbonitrile.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)