Merck
ADV465749461
AChemBlock
5-Chloropyrimidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.53
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chloro-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-6-2-7-4(3)8/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI key
JPSKJAPKTIXPSV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/10588-5-chloropyrimidin-4-ol.html
Synonym
5-chloropyrimidin-4-ol
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/10588-5-chloropyrimidin-4-ol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)