Merck
ADV428293492
AChemBlock
4-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-6-2-1-3-11-7(6)5(4-10-11)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clave InChI
JFXAXKWHYUASCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/g-7861-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-7861-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)