Merck
ADV412111255
AChemBlock
2,2-Dimethylbut-3-yn-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-butyn-1-ol
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-4-6(2,3)5-7/h1,7H,5H2,2-3H3
Clave InChI
MUFXMRZBDPZSCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/g-7458-2-2-dimethylbut-3-yn-1-ol.html
Synonym
2,2-dimethylbut-3-yn-1-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-7458-2-2-dimethylbut-3-yn-1-ol.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)