Merck
ADV390216849
AChemBlock
4-[(Methylsulfonyl)methyl]piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.73
Número MDL:
Iupac Name
4-[(methylsulfonyl)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2S.ClH/c1-11(9,10)6-7-2-4-8-5-3-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
Clave InChI
WFVLDWXGAGSFCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.96
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/f-4308-4-methylsulfonyl-methyl-piperidine-hydrochloride.html
Synonym
4-((methylsulfonyl)methyl)piperidine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/f-4308-4-methylsulfonyl-methyl-piperidine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)