MilliporeSigma
AC5H93DE8394
Accela ChemBio Inc.
trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonyl Chloride Hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.15
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
(1r,4r)-4-(dimethylamino)cyclohexane-1-carbonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16ClNO.ClH/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H/t7-,8-;
InChI key
RTJWWMDOBOFKKM-KMMPGQJCSA-N
storage temp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY266777&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY266777.pdf
  • Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)