Merck
AC5H93DE8383
Accela ChemBio Inc.
Methyl 8-Methoxy-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Iupac Name
methyl 8-methoxy-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18O5/c1-13-9(12)10(14-2)3-5-11(6-4-10)15-7-8-16-11/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
PZRINZISIIAKCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY266040&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY266040.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)