AC5H706BF211
Accela ChemBio Inc.
1-(6-Cyano-4-pyrimidinyl)piperidine-4-carboxylic Acid
About This Item
Iupac Name
1-(6-cyanopyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12N4O2/c12-6-9-5-10(14-7-13-9)15-3-1-8(2-4-15)11(16)17/h5,7-8H,1-4H2,(H,16,17)
Clave InChI
URSOKDYGWLWXTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY247996.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)