Merck
AC5H5815FBA4
Accela ChemBio Inc.
2-Bromo-4'-(tert-butyl)-4-chloro-1,1'-biphenyl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-4'-(tert-butyl)-4-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C16H16BrCl/c1-16(2,3)12-6-4-11(5-7-12)14-9-8-13(18)10-15(14)17/h4-10H,1-3H3
Clave InChI
OVXRKOKYDMXUDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY261772&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY261772.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)