Merck
AC5H03BB2158
Accela ChemBio Inc.
trans-2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
408.2
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(3-chlorophenyl)cyclopropan-1-amine--(1S,2R)-2-(3-chlorophenyl)cyclopropan-1-amine (1/1) dihydrochloride
Inchi Code
1S/2C9H10ClN.2ClH/c2*10-7-3-1-2-6(4-7)8-5-9(8)11;;/h2*1-4,8-9H,5,11H2;2*1H/t2*8-,9+;;/m10../s1
Clave InChI
FFNASOQLRMCKRV-OMMLGINESA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY122639&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY122639.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)