AC5947208091
Accela ChemBio Inc.
2-Chloro-3-methoxy-6-nitroaniline
About This Item
Iupac Name
2-chloro-3-methoxy-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O3/c1-13-5-3-2-4(10(11)12)7(9)6(5)8/h2-3H,9H2,1H3
Clave InChI
FSPLLVSJOZOBGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY039016.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)