AC5947208039
Accela ChemBio Inc.
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic Acid
About This Item
Iupac Name
difluoro(2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-14-7-5-3-2-4-6(7)9(10,11)8(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
ULFXSWWASZBBPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY038885.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)