AC5497683317
Accela ChemBio Inc.
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
About This Item
Iupac Name
4-isopropyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-4(2)6-5(3)10-7(8)9-6/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
Clave InChI
LTTMCOHWLSCDCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY038728&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY038728.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)