Merck
AC5429242401
Accela ChemBio Inc.
6-(2,4-Difluorophenyl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-(2,4-difluorophenyl)-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7F2NO/c13-8-4-5-10(11(14)6-8)12-3-1-2-9(7-16)15-12/h1-7H
Clave InChI
JHJHFOLZKPEAIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY031904&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY031904.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)