AC5424074764
Accela ChemBio Inc.
3-Bromo-5-fluoro-1-(p-toluenesulfonyl)indole
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-indole
Inchi Code
1S/C15H11BrFNO2S/c1-10-2-5-12(6-3-10)21(19,20)18-9-14(16)13-8-11(17)4-7-15(13)18/h2-9H,1H3
Clave InChI
GUWFEADJNZQXFC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019771.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)