Merck
AC5424073152
Accela ChemBio Inc.
1-(4-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Clave InChI
YDVSFRZKQMQPJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY003573&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY003573.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)