Merck
AC5414275634
Accela ChemBio Inc.
Methyl 1-Acetyl-3-azetidinecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1-acetyl-3-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-5(9)8-3-6(4-8)7(10)11-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
HZHPHZDQKWKVGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY022497&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY022497.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)