Merck
AC5410537544
Accela ChemBio Inc.
3'-Fluoro-4'-(1-imidazolyl)acetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[3-fluoro-4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c1-8(15)9-2-3-11(10(12)6-9)14-5-4-13-7-14/h2-7H,1H3
Clave InChI
ZWQLFTQZFDYLBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY004884&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY004884.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)