Merck
AABH9A954173
AA BLOCKS, INC.
Chromium(III) acetate hydroxide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
609.36
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Inchi Code
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;2*-3;+3;;/p-9
InChI key
LYPCKRWZFVWSAW-UHFFFAOYSA-E
storage temp.
RT
Purity
24%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/39430-51-8
Synonym
Chromium acetate hydroxide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=39430-51-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)