Merck
AABH99B52FA5
AA BLOCKS, INC.
Glycolithocholic Acid 3-sulfate (sodium salt)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
557.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
disodium {[(3alpha,5beta)-24-oxo-3-(sulfonatooxy)cholan-24-yl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C26H43NO7S.2Na/c1-16(4-9-23(28)27-15-24(29)30)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(34-35(31,32)33)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3;;/h16-22H,4-15H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1
Clave InChI
FXMCQRUEVPOMSC-DJOVSRRHSA-L
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/64936-82-9
Synonym
3-SulfoglycolithocholicAcidDisodiumSalt
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=64936-82-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)