AABH99A508F4
AA BLOCKS, INC.
rac-Deshydroxy Formoterol
About This Item
Iupac Name
N-(2-hydroxy-5-(2-((1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide
Inchi Code
1S/C19H24N2O3/c1-14(11-15-3-6-17(24-2)7-4-15)20-10-9-16-5-8-19(23)18(12-16)21-13-22/h3-8,12-14,20,23H,9-11H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
OROKZPUWZCRYFD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=477552-93-5
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)