Merck
AABH99A4C6B1
AA BLOCKS, INC.
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.99
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF4N/c7-3-1-4(6(9,10)11)12-5(8)2-3/h1-2H
InChI key
PXXIVSBOMMDPEQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1227598-78-8
Synonym
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1227598-78-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)