Merck
AABH99A49F18
AA BLOCKS, INC.
2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.22
Número MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-1,3-thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H10N2S/c1-4(2)6-8-3-5(7)9-6/h3-4H,7H2,1-2H3
Clave InChI
CIKYZDVCEMOHEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/933683-64-8
Synonym
2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-5-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=933683-64-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)