Merck
AABH99A4949C
AA BLOCKS, INC.
2-amino-5-propyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-5-propylthiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c1-2-3-4-5(6(10)11)9-7(8)12-4/h2-3H2,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
KTWNXVSKBCNPGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/899350-60-8
Synonym
2-amino-5-propylthiazole-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=899350-60-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)