Merck
AABH99A43F24
AA BLOCKS, INC.
2-bromo-5-(4-nitrobenzoyl)thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.14
Número MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-thienyl)(4-nitrophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H6BrNO3S/c12-10-6-5-9(17-10)11(14)7-1-3-8(4-2-7)13(15)16/h1-6H
Clave InChI
LHVCLCGDOGUBPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/909421-68-7
Synonym
(5-bromothiophen-2-yl)-(4-nitrophenyl)methanone
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=909421-68-7
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)