Merck
AABH97D297CB
AA BLOCKS, INC.
tert-Butyl 4-({[(pyridin-4-yl)methyl]amino}methyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.42
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
tert-butyl 4-((pyridin-4-ylmethylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H27N3O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-10-6-15(7-11-20)13-19-12-14-4-8-18-9-5-14/h4-5,8-9,15,19H,6-7,10-13H2,1-3H3
InChI key
CPHPNADEGHXIKB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/887582-98-1
Synonym
tert-Butyl 4-({[(pyridin-4-yl)methyl]amino}methyl)piperidine-1-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=887582-98-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)