Merck
AABH97D29486
AA BLOCKS, INC.
4-Bromo-2-(propane-2-sulfonyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.17
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-(isopropylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-6(2)14(12,13)9-5-7(10)3-4-8(9)11/h3-6H,11H2,1-2H3
InChI key
TZNZOORLYPNGLV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1541019-02-6
Synonym
4-Bromo-2-(propane-2-sulfonyl)aniline
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1541019-02-6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)