Merck
AABH97D21B29
AA BLOCKS, INC.
3-(PIPERIDINOMETHYL)BENZALDEHYDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.28
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-5-12(9-13)10-14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9,11H,1-3,7-8,10H2
Clave InChI
UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/471930-01-5
Synonym
3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde95%
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=471930-01-5
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)