Merck
AABH97CE8991
AA BLOCKS, INC.
3-(2,6-Dioxo-piperidin-1-yl)-propionic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.18
Número MDL:
Iupac Name
3-(2,6-dioxo-1-piperidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO4/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)5-4-8(12)13/h1-5H2,(H,12,13)
Clave InChI
LRSYPIMZSNLPLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/94497-33-3
Synonym
3-(2,6-Dioxopiperidin-1-yl)propanoicacid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=94497-33-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)