AABH97CE8944
AA BLOCKS, INC.
6,7-dihydro-1H-[1,4]dioxino[2,3-f]benzimidazol-2-ylmethanol
About This Item
Iupac Name
6,7-dihydro-1H-[1,4]dioxino[2,3-f]benzimidazol-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c13-5-10-11-6-3-8-9(4-7(6)12-10)15-2-1-14-8/h3-4,13H,1-2,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
IHQDIXOKMUPRPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=870544-33-5
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)