Merck
AABH97CE807F
AA BLOCKS, INC.
1-acetyl-N-(3-isopropoxypropyl)piperidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.36
Número MDL:
Iupac Name
1-acetyl-N-(3-isopropoxypropyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H26N2O2/c1-11(2)17-10-4-7-14-13-5-8-15(9-6-13)12(3)16/h11,13-14H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
QJBGNPSVQUTSKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1119452-88-8
Synonym
1-Acetyl-N-(3-isopropoxypropyl)piperidin-4-amine; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1119452-88-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)