Merck
AABH97CE7DB2
AA BLOCKS, INC.
2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.22
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Inchi Code
1S/C9H6N2O3S/c10-6-15-5-9(12)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4H,5H2
Clave InChI
YDZIDXSUWKPPNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/6097-21-8
Synonym
2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=6097-21-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)