Merck
AABH97CDB7A6
AA BLOCKS, INC.
2-Chloro-3,3,3-trifluoropropene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.5
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
Inchi Code
1S/C3H2ClF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
Clave InChI
OQISUJXQFPPARX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2730-62-3
Synonym
2-Chloro-3,3,3-trifluoropropene
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2730-62-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)