Merck
AABH9616CF02
AA BLOCKS, INC.
2-chloro-4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.06
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6ClN3.ClH/c8-7-3-6(11-10)2-1-5(7)4-9;/h1-3,11H,10H2;1H
Clave InChI
HGFAAUDSQLSSNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/184163-39-1
Synonym
2-CHLORO-4-HYDRAZINYLBENZONITRILE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=184163-39-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)